Learn More
Thermo Scientific™ Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ MabCapture A, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Código de producto. 18466488 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 columna
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18466488 1 columna cada uno
1 options
Código de producto. 18466488 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.00€
    908.00€ / paquete de 1
    Ahorro 36.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Las columnas preempaquetadas Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ de 0,8 cm están destinadas al cribado de resinas de afinidad POROS, de intercambio iónico y de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) o para la purificación a pequeña escala.
Las columnas preempaquetadas POROS GoPure de 0,8 cm están destinadas al cribado de resinas de afinidad POROS, de intercambio iónico y de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) o para la purificación a pequeña escala.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
  • Dimensiones de 0.8 x 10 cm, con un volumen nominal del lecho de 5 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
  • La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
  • Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
POROS MabCapture A 50μ m (n.º de cat. 4374732) en esta columna GoPure tiene un ligando de proteína A inmovilizado en el esqueleto de POROS adecuado para la cromatografía de afinidad de captura.
Otras resinas de interacción hidrofóbica POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0.8 cm
Longitud (métrico) 10 cm
Cantidad 1 columna
Línea de productos POROS GoPure
Condiciones de envío Hielo húmedo
Volumen (métrico) 5 mL
Tipo de columna Preenvasados
Tipo de producto Columna preeenvasada