Learn More
Thermo Scientific™ Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ 50 HQ, 0.8 x 10 cm, 5 ml
Código de producto. 18466758 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 columna
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18466758 1 columna cada uno
1 options
Código de producto. 18466758 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    778.00€ / paquete de 1
    Ahorro 32.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
POROS GoPure 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
  • Dimensiones de 0.8 x 10 cm, con un volumen nominal del lecho de 5 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
  • La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
  • Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
La resina de esta columna POROS HQ 50 μm (n.º de cat. 82077) tiene un grupo funcional polietilenimina cuaternizado para cromatografía de intercambio aniónico fuerte.
Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Especificaciones
Presión máxima 30 bar
Tamaño de poro Not Applicable
Longitud (métrico) 10 cm
Cantidad 1 columna
Tamaño de partículas 50 μm
Para utilizar con (equipo) Chromatography Systems
Tipo Anion Exchange Column
Diámetro interior (métrico) 0.8 cm
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 30°C. Do not freeze.
Línea de productos POROS GoPure
Tipo de ligando Quaternized Polyethyleneimine
Matriz Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato de columna Preenvasados
Volumen del lecho 5 mL