Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX Screening Plate, 96-well, 20 μL
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
POROS GoPure AAVX 96-well screening plates contain POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin and provide a versatile platform for sample preparation, handling, and analysis. They accommodate multiple samples simultaneously to achieve high throughput and data generation.
These pre-filled screening plates have the following features:
- High-throughput screening capability enabling multiple conditions to be evaluated in a single plate experiment
- 20 μL per well, helping preserve sample while maximizing data generation
- Ready-to-use 96-well format for efficient evaluation of Thermo Scientific resins
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 220 μL Resin Slurry/Well |
| Contenido y almacenamiento | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Condiciones de envío | Wet Ice |
| Tamaño de partículas | 50 μm |
| Formulario | Pulpa de resina |
| Línea de productos | POROS |
| Cantidad | 1 placa |
| Para utilizar con (aplicación) | Chromatography |
| Tipo | Affinity Screening Plate |
| Volumen de muestra | 20 μL |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.