Learn More
Thermo Scientific™ Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ AAV9, 0.5 x 5 cm, 1 ml
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
POROS GoPure pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:
- Dimensiones de 0,5 x 5 cm, con un volumen nominal del lecho de 1 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
- Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
- Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales
La resina POROS CaptureSelect AAV9 50μ m (n.º de cat. A27354) en esta columna GoPure tiene un nuevo ligando CaptureSelect de AAV9, lo que la hace adecuada principalmente para la captura por afinidad de serotipos de virus adenoasociados (AAV9).
- Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
- Conserva la muestra— el volumen nominal del lecho de 1 ml minimiza la necesidad de muestras para la selección de múltiples resinas
- Escalabilidad simplificada— la consistencia y el rango de la familia GoPure de columnas preempaquetadas simplifica el proceso de escalado y modelado de procesos
Las columnas preempaquetadas GoPure de 0,5 cm D se han desarrollado para satisfacer las necesidades de los científicos de desarrollo de procesos que requieren una plataforma de selección de resina POROS cómoda y uniforme. El volumen del lecho de 1 ml reduce los requisitos de muestras y el tiempo de residencia recomendado de ≥3 min (0,3 ml/min) en esta columna de 5 cm de longitud equivale a 400 cm/h en una columna de 20 cm de altura. Las especificaciones detalladas se pueden encontrar en las instrucciones de uso de GoPure 0,5 cm a continuación.
Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.
Para el escalado, las columnas preempaquetadas GoPure están disponibles en una variedad de diámetros y en múltiples alturas de lecho que equivalen a un rango de volumen de columna de 5 ml a 6.3 litros.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión máxima | 30 bar |
| Tamaño de poro | Not Applicable |
| Longitud (métrico) | 5 cm |
| Cantidad | 1 columna |
| Tamaño de partículas | 50 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Chromatography Systems |
| Tipo | Affinity Column |
| Diámetro interior (métrico) | 0.5 cm |
| Contenido y almacenamiento | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Línea de productos | POROS GoPure |
| Mostrar más |