Descripción
RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms. These particular RoboColumns contain POROS D50 resin, a 50-micron weak anion-exchange resin suitable for low-pressure applications, including large-scale downstream bioprocessing.
Características de la resina:
- Mayor productividad—mediante un alto rendimiento y alta capacidad dinámica asociados con la cromatografía de alta resolución
- Estabilidad química: —permite una limpieza y una desinfección intensivas.
- Acceso mejorado a biomoléculas— proporcionado a través de poros grandes (500-10 000 Å )
- Partículas de —poliestirenedivinilbenceno: producen una matriz robusta y fácil de empaquetar.
- Mejores métodos de separación en menos tiempo—la velocidad de la cromatografía de alta resolución reduce las semanas de experimentación a solo unas pocas horas, lo que deja más tiempo para explorar todas las variables de su separación
RoboColumn™ es una marca registrada de ATOLL GmbH.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 16 a 1000 cm/h |
| Capacidad de columna | 200 μL |
| Cantidad | 200 μL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 2°C to 8°C or at room temperature. |