Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Pre-packed columns
Código de producto. 18446698 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
200 μL
600 μl
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
600 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
18446698 200 μL 200 microlitros
18406488 600 μl 600 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18446698 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A30723
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms. These particular RoboColumns contain POROS D50 resin, a 50-micron weak anion-exchange resin suitable for low-pressure applications, including large-scale downstream bioprocessing.
Características de la resina:
  • Mayor productividad—mediante un alto rendimiento y alta capacidad dinámica asociados con la cromatografía de alta resolución
  • Estabilidad química: —permite una limpieza y una desinfección intensivas.
  • Acceso mejorado a biomoléculas— proporcionado a través de poros grandes (500-10 000 Å )
  • Partículas de —poliestirenedivinilbenceno: producen una matriz robusta y fácil de empaquetar.
  • Mejores métodos de separación en menos tiempo—la velocidad de la cromatografía de alta resolución reduce las semanas de experimentación a solo unas pocas horas, lo que deja más tiempo para explorar todas las variables de su separación
RoboColumn™ es una marca registrada de ATOLL GmbH.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Capacidad de columna 200 μL
Caudal 16 a 1000 cm/h
Cantidad 200 μL