Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ KappaXL Affinity HPLC Columns
Código de producto. 18496438 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones unitSize
18496438 4.6 x 100 mm cada uno
18436628 2.1 x 30 mm cada uno
18476618 4.6 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18496438 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A37063
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ KappaXL Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect affinity ligands.
POROS CaptureSelect KappaXL Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect™ affinity ligands.
Las columnas de HPLC de afinidad CaptureSelect KappaXL reconocen la cadena ligera Kappa de la inmunoglobulina humana, lo que permite la cuantificación y la purificación a pequeña escala de todas las inmunoglobulinas (incluidas IgA, IgM, IgD, IgE), fragmentos Fab y anticuerpos biespecíficos que contienen la cadena ligera Kappa.
Los grupos analíticos que apoyan el desarrollo de fármacos biológicos requieren métodos rápidos, sensibles y precisos para la cuantificación de proteínas a partir de cultivos celulares, cosechas de fermentación o intermedios de purificación. Es fundamental que los fabricantes biofarmacéuticos puedan controlar los títulos de productos del biorreactor para determinar cuándo recolectar o interrumpir un ciclo del reactor.
Las características de las columnas de HPLC de afinidad POROS CaptureSelect KappaXL incluyen:
  • Versátil— aplicable para inmunoglobulinas humanas, fragmentos Fab y anticuerpos biespecíficos que contienen una cadena ligera kappa
  • Rápida— Las resinas POROS permiten la cuantificación o purificación de inmunoglobulinas y anticuerpos en minutos
  • Funcinamiento sin intervención— El método de HPLC se puede automatizar para una operación optimizada
  • Robusta— diseñado para ofrecer una purificación de alto rendimiento durante cientos de ciclos de cromatografía
Alta velocidad con alta especificidad
  • La cromatografía de alta resolución POROS permite la cuantificación del producto a partir de productos intermedios clarificados recogidos o parcialmente purificados,— normalmente en menos de tres minutos. Además, solo la preparación mínima de la muestra (0,2μ m) y el producto eluido está altamente purificado y es adecuado para análisis adicionales, incluida la espectrometría de masas.
Automatización
Las columnas POROS Affinity HPLC se utilizan con sistemas de HPLC, lo que permite la automatización de métodos cromatográficos, la recopilación de datos y el análisis de datos. Además, el ligando de afinidad inmovilizado permite utilizar un método y un sistema de tampón en una clase de moléculas, lo que simplifica los enfoques analíticos.
Múltiples ciclos
La preparación adecuada de las muestras, el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento de la columna y el uso de un régimen de limpieza de columna optimizado dan como resultado un sólido rendimiento de reutilización. Las columnas POROS Affinity HPLC se pueden ciclar cientos de veces para una cuantificación o purificación rentable y reproducible.
Características principales
  • Capacidad de unión de proteínas: 16,5 mg/ml
  • Específicidad de especie: humana
  • Material de la columna: Polímero PEEK
  • Fritas: 2 μm, titanio
  • Resina POROS: poli(estireno-divinilbenceno) reticulado
  • Ligandos de CaptureSelect: fragmento de anticuerpo monoespecífico de un solo dominio producido en Saccharomyces cerevisiae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diámetro (métrico) 4.6 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 2400 psi (170 bar)
Tamaño de partículas 20 μm
pH 1-10
Tamaño de poro 2000 Å
Cantidad 1 columna
Temperatura 2-40°C
Fase estacionaria Light Chain Kappa affinity ligand, human‐specific
Contenido y almacenamiento Column includes EZ grip fittings and column test certificate.
Store at 2°C to 8°C. DO NOT FREEZE.
Línea de productos POROS
Capacidad de unión 16.5 mg/ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Dimensiones 4.6 x 100 mm
Material de embalaje Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Tipo de columna Affinity
Material PEEK
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.