Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Protein A Affinity HPLC Columns
Código de producto. 18486618 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEEK
Stainless Steel
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2.1 mm
4.6 mm
Cantidad:
1 columna
1 columnas
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
18486618 PEEK 50 mm 4.6 mm 1 columna cada uno
18406478 PEEK 100 mm 4.6 mm 1 columnas cada uno
18426438 Stainless Steel 30 mm 2.1 mm 1 columna cada uno
17777518 PEEK 30 mm 2.1 mm 1 columnas 0.10 ml
18415402 PEEK 30 mm 2.1 mm 1 columnas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18486618 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1502224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00€
    2015.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ POROS™ Protein A is based on an immobilized recombinant Protein A functional group designed for high throughput purification of antibodies. The 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Protein A is based on an immobilized recombinant Protein A functional group designed for high throughput purification of antibodies. The 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
Cromatografía de alta resolución POROS™ Medios y columnas preempaquetadas
  • Resinas de cromatografía de alta resolución para separaciones de incrustaciones analíticas y de proceso.
  • Mayor productividad Alto rendimiento y alta capacidad dinámica asociados con la cromatografía de alta resolución™
  • Estabilidad química: permite la limpieza y desinfección agresivas
  • Acceso mejorado a biomoléculas: Proporcionado a través de poros grandes, que oscilan entre 500 y 10 000 Å
  • Partículas de poliestirenedivinilbenceno: producen una matriz robusta y fácil de empaquetar.
  • Desarrollar mejores métodos de separación en menos tiempo: La velocidad de la tecnología de cromatografía de alta resolución reduce las semanas de experimentación a solo unas pocas horas de trabajo, por lo que tiene tiempo de sobra para explorar todas las variables de su separación.
Reduzca el tiempo de preparación de muestras
Puede reemplazar muchos pasos de preparación de muestras con tecnología de cromatografía de alta resolución de alta velocidad. Por ejemplo, la diálisis de grandes volúmenes de material puede sustituirse por un procesamiento de flujo elevado de la muestra diluida. La elución en un volumen pequeño de tampón nuevo consigue tanto el intercambio como la concentración del tampón.
Crear nuevos ensayos para un análisis más eficiente
La tecnología de cromatografía de alta resolución no se limita a los modos estándar de separación. En los medios POROS se pueden inmovilizar tanto enzimas como ligandos de afinidad. Al combinar digestiones de proteínas en columna rápidas con inmunoensayos en columna rápidos y separaciones cromatográficas, puede diseñar ensayos completamente nuevos con un potencial ilimitado.
Alta capacidad, alta resolución, alta velocidad.
A diferencia de los medios de cromatografía convencionales, los medios de cromatografía de alta resolución POROS™ partículas de resinas, están diseñadas para tener dos clases discretas de poros. Los grandes poros permiten que el flujo de convección se produzca a través de las propias partículas, transportando rápidamente moléculas de muestra a poros difusores interiores. Al reducir la distancia necesaria sobre la que debe producirse la difusión, también se reduce el tiempo necesario para que las moléculas de muestra interaccionen con los sitios de unión interiores. La difusión ya no está limitada y las velocidades de flujo se pueden aumentar sustancialmente, sin comprometer la resolución ni la capacidad. Se pueden lograr separaciones de 1000 a 5000 cm/h en comparación con los 50 a 360 cm/h de los medios convencionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Preenvasados
Diámetro (métrico) 4.6 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 2400 psi (170 bar)
Tamaño de partículas 20 μm
pH 2-10
Tamaño de poro 2000 Å
Cantidad 1 columna
Temperatura 2-40°C
Fase estacionaria Proteína A
Línea de productos POROS
Capacidad de unión 19 mg/mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Volumen (métrico) 0.8 mL
Material de embalaje Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Tipo de columna Afinidad, analítica
Fase Affinity Separation
Material PEEK
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.