Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50 μm Strong Anion Exchange Resin
Código de producto. 15672135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15672135 50 mL 50 ml
15662135 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 15672135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82078
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
POROS XQ es una resina de alta capacidad y resolución, y tolerante a la sal que permite una capacidad de unión dinámica >140 mg/ml al tiempo que proporciona un rendimiento de separación excepcional
Las resinas POROS™ de 50 micras están disponibles para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala. La resina POROS HQ se basa en un grupo funcional de polietilenimina cuaternizada que proporciona una resina de cromatografía de perfusión Perfusion Chromatography™ de alta capacidad diseñada para la separación y purificación de biomoléculas.
  • Mayor productividad: alto rendimiento y alta capacidad dinámica asociados con la cromatografía de perfusión
  • Estabilidad química: permite la limpieza y desinfección agresivas
  • Acceso a biomoléculas mejorado: proporcionado a través de poros grandes, que oscilan entre 500-10 000 Å
  • Partículas de poliestireno divinilbenceno: producen una matriz robusta y fácilmente envasable
  • Desarrollo de mejores métodos de separación en un intervalo de tiempo más corto: la velocidad de la tecnología de cromatografía de perfusión reduce semanas de experimentación a solo unas pocas horas de trabajo, por lo que dispone de mucho tiempo para explorar todas las variables de la separación
Reduzca el tiempo de preparación de muestras
Puede sustituir numerosos pasos de preparación de muestras con la tecnología Perfusion Chromatography de alta velocidad. Por ejemplo, la diálisis de grandes volúmenes de material puede sustituirse por un procesamiento de flujo elevado de la muestra diluida. La elución en un pequeño volumen de tampón nuevo logra tanto el intercambio de tampón como la concentración.
Cree ensayos nuevos para un análisis más eficiente
La tecnología Perfusion Chromatography no se limita a los modos de separación estándar. Tanto las enzimas como los ligandos de afinidad se pueden inmovilizar en medios POROS. Al combinar digestiones de proteínas en columna rápidas con inmunoensayos en columna rápidos y separaciones cromatográficas, puede crear ensayos completamente nuevos con un potencial ilimitado.
Alta capacidad, alta resolución y alta velocidad
A diferencia de los medios de cromatografía convencionales, las partículas de resina de cromatografía de perfusión POROS están diseñadas para tener dos clases discretas de poros. Los grandes «throughpores» (macroporos) permiten que el flujo de convección se produzca a través de las partículas en sí mismas, transportando rápidamente moléculas de muestra a poros «difusivos» cortos en el interior. Al reducir la distancia sobre la que debe producirse la difusión, también se reduce el tiempo necesario para que las moléculas de muestra interactúen con los sitios de unión interiores. La difusión ya no es limitante y los caudales se pueden aumentar drásticamente, sin comprometer la resolución ni la capacidad. Las separaciones se pueden lograr con 1000 a 5000 cm/h, comparados con los 50 a 360 cm/h para resinas convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Resina de intercambio aniónico fuerte HQ
Componentes estándar Polietilenimina cuaternizada
Para utilizar con (aplicación) Separación y purificación de biomoléculas
Cantidad 50 mL
Volumen (métrico) 50 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Línea de productos POROS
Formato Poros Bead
Fase estacionaria Polietilenimina cuaternizada
Diana de purificación proteína
Condiciones de envío Temperatura ambiente