Learn More
Invitrogen™ PorM VHH-8His-Cys-tag Recombinant Alpaca Monoclonal Antibody (SAA0959)
Código de producto. 30130995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30130995 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30130995 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA554771
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA.
PorM is a component of the Type IX Secretion System (T9SS) in bacteria, facilitating the translocation of proteins across the outer membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PorM VHH-8His-Cys-tag
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon SAA0959
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen PGN_1674; porM
Especie del huésped Alpaca
Inmunógeno Recombinant Porphyromonas gingivalis porM.
Método de purificación Metal-chelate chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VHH