Learn More
Porfiromicina, TRC
Código de producto. 30133736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133736 5 mg 5 miligramos
30003407 1 mg 1 miligramo
30012799 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6894505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 801-52-5
Fórmula molecular C16 H20 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 348.35
Sinónimo Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-1,5-dimethyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-, Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-8a-methoxy-1,5-dimethyl-, carbamate (ester) (8CI), Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-1,5-dimethyl-, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-, ENT 50825, Methyl mitomycin C, Methylmitomycin, N-Methylmitomycin C, NCI 56410, NSC 56410, Porfiromycin, Porfiromycine, Regamycin, U 14743
SMILES CO[C@@]12[C@H](COC(=O)N)C3=C(N1C[C@H]4[C@@H]2N4C)C(=O)C(=C(N)C3=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Porfiromycin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O5/c1-6-10(17)13(22)9-7(5-25-15(18)23)16(24-3)14-8(19(14)2)4-20(16)11(9)12(6)21/h7-8,14H,4-5,17H2,1-3H3,(H2,18,23)/t7-,8+,14+,16-,19?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1434