Learn More
Porcn-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16457187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457187 5 mg 5 miligramos
16414468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16457187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111472
MedChemExpress Porcn-IN-1 is potent porcupine inhibitor with an IC50 of 0.5±0.2 nM.
Porcn-IN-1 is potent porcupine inhibitor with an IC50 of 0.5±0.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Porcn-IN-1
CAS 2036044-77-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19FN4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.64 mM)
SMILES FC1=C(C2=CC(C)=NC=C2)N=CC(CNC(C3=CC=C(C(C=CC=C4)=C4N5)C5=C3)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 410.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.44
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death