Learn More
R&D Systems™ Porcine PD-L1/B7-H1 (NP_001020392) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | PD-L1 |
| Número de acceso | NP_001020392 |
| ID de gen (Entrez) | 29126 |
| Alias de gen | Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Porcine |
| Cantidad | 10 μg |