Learn More
R&D Systems™ Porcine Neuropilin-1 (XP_005668233.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Neuropilin-1 |
| Número de acceso | XP_005668233.1 |
| ID de gen (Entrez) | 8829 |
| Alias de gen | BDCA4, BDCA-4, CD304, CD304 antigen, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, neuropilin-1, Neuropilin1, NP1, NRP, NRP1, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Porcine |
| Cantidad | 10 μg |