Learn More
R&D Systems Porcine Luminex™ Discovery Assay
Código de producto. 18792074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 plex
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
3 plex
4 plex
5 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792074 6 plex 1 set
18742394 15 plex 1 set
18751954 14 plex 1 set
18732024 9 plex 1 set
18732464 4 plex 1 set
18742424 5 plex 1 set
18732354 17 plex 1 set
18762284 13 plex 1 set
18722354 16 plex 1 set
18732164 10 plex 1 set
18722154 12 plex 1 set
18752054 18 plex 1 set
18722304 3 plex 1 set
18762224 19 plex 1 set
18742054 8 plex 1 set
18741934 20 plex 1 set
18742164 11 plex 1 set
18762354 7 plex 1 set
18782324 1 plex 1 set
18772404 2 plex 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 18792074 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor LXSAPM06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00€
    1569.75€ / 1 sets
    Ahorro 90.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 plex
Especie Porcine
Objetivo de unión Multiplex Cytokine Assay Kits
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.