Learn More
Esterasa de hígado porcino, TRC
Código de producto. 30383252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30383252 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30383252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE337455250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Porcine Liver Esterase
CAS 9016-18-6
Cantidad 250 mg
Sinónimo Carboxylesterase, 1,4-Butanediol Diacrylate Esterase, 7-Amino-3-methoxy-3-cephem-4-carboxyl Ester Hydrolase, Aliesterase, Aminoacyl Esterase, B-Esterase, Biocatalytics 123, Butyrate Esterase, Butyryl Esterase, C4 Esterase, Carbonic Esterase, Carboxyesterase, Carboxyl Ester Hydrolase, Carboxyl Ester Lipase, Carboxyl Esterase, Carboxylate Esterase, Carboxylesterase 1, Carboxylesterase 2, Carboxylesterase B, Carboxylesterase ES-1, Carboxylesterases, Carboxylic Acid Esterase, Carboxylic Ester Hydrolase, Carboxylic Esterase, Chirazyme E 1, Chirazyme E-2, Chirazyme E-3, Cinnamate Esterase, Cinnamic Acid Esterase, Cinnamoyl Ester Hydrolase, Cinnamoyl Esterase, E 0231, E.C. 3.1.1.1, E.C. 3.1.1.12, EC 3.1.1.1, Egasyn, Esterase (EC 3.1.1.1), Esterase 29, Esterase 6, Esterase C4, Esterase D (E.C. 3.1.1.1), Esterase D (EC 3.1.1.1), Esterase EP10, Esterase, B-, Esterase-30, Fatty Acid Ethyl Ester Hydrolase, Fluazifop-butyl Esterase, Ketoprofen Alkyl Esterase, Ketoprofen Choline Esterase, Methyl Farnesoate Esterase, Methylbutyrase, Methylbutyrate Esterase, Monobutyrase, Naproxen Esterase, Neutral Esterase, Nonspecific Carboxylesterase, Paraben Esterase, Phthalate Ester Hydrolase, Phthalate Esterase, Pig Liver Esterase, Procaine Esterase, Propionyl Esterase, Prostaglandin A2 Methylesterase, Egasyns Proteins, SCA 50, SNSM 87, Short Chain Fatty Acid Esterase, Sterase, TAME Esterase, Texazyme PES Sp5, Thiazopyr Esterase, Triacetin Esterase, Valacyclovirase, Vitamin A Esterase, α-Carboxylesterase, α-Esterase, β-Carboxylesterase, β-Esterase, δ-Aminolevulinate Esterase