Learn More
R&D Systems™ Porcine IL-12/IL-35 p35 (Q29053.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IL-12/IL-35 p35 |
| Número de acceso | Q29053.2 |
| Alias de gen | CLMF, IL12A, IL-12A, IL-12p35, Ll12a, NFSK, NKSF1, P35, IL-12A, IL35p35 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Porcine |
| Cantidad | 10 μg |