Learn More
MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)
Código de producto. 16471808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471808 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471808
Marca: MedChemExpress HYP0088
MedChemExpress Porcine dynorphin A (1-13) is a potent, endogenous κ opioid receptor agonist and is antinociceptive at physiological concentrations.
Especificaciones
Pureza 99.61%
CAS 72957-38-1
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 1603.96 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM)
Sinónimo Dynorphin A Porcine Fragment 1-13