Learn More
MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.61% |
| CAS | 72957-38-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1603.96 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM) |
| Sinónimo | Dynorphin A Porcine Fragment 1-13 |