Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para decorina porcina
Código de producto. 17195093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17195093 96 pruebas paquete de 96
17165959 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17195093 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ES5RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    706.80€ / paquete de 96
    Ahorro 53.20€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La decorina porcina cuantifica la decorina porcina en suero, plasma y sobrenadante.
La decorina porcina cuantifica la decorina porcina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la decorina porcina natural y recombinante.
Decorin is a member of the small, leucine-rich proteoglycan (SLRP) family along with biglycan. Found in the interterritorial region of cartilage, decorin interacts with collagen and other matrix proteins to regulate the cartilaginous matrix. It has been shown to interact with fibronectin, thrombospondin, C1q, epidermal growth factor receptor (EGFR), and TGF-b. It is believed that decorin also plays a role in the cell cycle of chondrocytes. The decorin neoepitope fragment has a sequence of PKTLQE, and is generated by MMP-3 or ADAMTS-4 cleavage at Glu154-Leu155 of decorin core protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteoglicano óseo II; CCSCD; DC; Dcn; proteína DCN; DCN1C; preproteína isoforma decorina; proteoglicano de sulfato Dermatan-II; proteoglicano de sulfato dermatano-II (decorina); proteoglicanos de sulfato dermatano II; DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteína del núcleo proteoglicano; proteína del núcleo proteoglicano; unión de las fibras de colágeno tipo I y TGF-beta; decorina; similar al proteoglicano óseo II; similar a la decorina; SLRR1B; proteína pequeña rica en leucina 1 B; producto de proteínas sin nombre
Intervalo del ensayo De 4 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg/mL
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Human, Pig
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Alias de gen Bone proteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform a preproprotein; Dermatan sulfate proteoglycan-II; dermatan sulfate proteoglycan-II (decorin); dermatan sulphate proteoglycans II; Dermatan sulphate proteoglycans II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglycan core protein; proteoglycan core protein; binds type I collagen fibers and TGF-beta; decoron; similar to bone proteoglycan II; similar to decorin; SLRR1B; Small leucine rich protein 1B; small leucine-rich protein 1B; unnamed protein productBone proteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform a preproprotein; Dermatan sulfate proteoglycan-II; dermatan sulfate proteoglycan-II (decorin); dermatan sulphate proteoglycans II; Dermatan sulphate proteoglycans II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglycan core protein; proteoglycan core protein; binds type I collagen fibers and TGF-beta; decoron; similar to bone proteoglycan II; similar to decorin; SLRR1B; Small leucine rich protein 1B; small leucine-rich protein 1B; unnamed protein product;
ID de gen (Entrez) Q9XSD9
Símbolo de gen DCN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Decorina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min