Learn More
R&D Systems™ Porcine Aminopeptidase N/CD13 (NP_999442.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18710517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18710517 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18710517 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Aminopeptidase N/CD13
Número de acceso NP_999442.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2905 bp
ID de gen (Entrez) 290
Alias de gen alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Porcine
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg