Learn More
R&D Systems™ Porcine alpha3GalT/GGTA1 (NP_998975) VersaClone cDNA
Código de producto. 18721448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18721448 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18721448 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Porcine alpha3GalT/GGTA1 (NP_998975) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for alpha3GalT/GGTA1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The alpha3GalT/GGTA1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica alpha3GalT/GGTA1
Número de acceso NP_998975
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 2681
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Porcine
Cantidad 10 μg