Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto de porcelana
Código de producto. 10201301
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
24mL
85mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10201301 85mL cada uno
10569601 15mL 1 PCS
10323271 24mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10201301 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79C/4
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 85mL
Diámetro exterior (métrico) 50mm
Altura (métrico) 60mm
Product Type Crisol de fusión