Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil alto de porcelana
Código de producto. 12316517
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
50 ml
Product Type:
Crisol
Crisol de fusión
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Product Type Tamaño de la unidad
12316517 50 ml Crisol paquete de 10
12045083 40 ml Crisol de fusión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12316517 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79C/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.48€
    91.68€ / paquete de 10
    Ahorro 20.80€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 50 ml
Diámetro exterior (métrico) 45mm
Altura (métrico) 53mm
Product Type Crisol