Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Código de producto. 12373328
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
65mm
130mm
150mm
180mm
250mm
330mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
12373328 180mm cada uno
12393328 330mm cada uno
12363328 150mm 1 PCS
12383328 250mm cada uno
10720603 130mm 1 PCS
10403925 65mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12373328 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 55/8/RAUH
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros con boquilla de porcelana Haldenwanger™ están fabricados con porcelana optimizada para laboratorio.
Las superficies de molienda no están esmaltadas.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 180mm
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Altura (métrico) 80mm
Incluye Con boquilla
Tipo Mortero
Capacidad (métrico) 1000mL