Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Código de producto. 12363328
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
65mm
130mm
150mm
180mm
250mm
330mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12363328 150mm 1 PCS
12393328 330mm cada uno
12373328 180mm cada uno
12383328 250mm cada uno
10720603 130mm 1 PCS
10403925 65mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12363328 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 55/6A/RAUH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.05€
    76.11€ / paquete de 1
    Ahorro 9.94€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros con boquilla de porcelana Haldenwanger™ están fabricados con porcelana optimizada para laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 150mm
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Altura (métrico) 70mm
Incluye Con boquilla
Capacidad (métrico) 650mL