Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 130mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Incluye | Con boquilla |
| Capacidad (métrico) | 400mL |