Learn More
Haldenwanger™ Majas de porcelana
Código de producto. 11910897
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
30mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11910897 30mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11910897 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 56/1/RAUH
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Utilice estas majas de porcelana para una amplia gama de aplicaciones. Las manos de mortero de porcelana Haldenwanger™ están disponibles esmaltadas o sin esmaltar con tamaños de cabezal de 24 a 85 mm de diámetro. Las inspecciones rigurosas, que comienzan con las materias primas y continúan hasta los productos acabados, garantizan la calidad constante.
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Excelente resistencia química
  • La porcelana de laboratorio se ajusta a DIN EN 60672-3, grupo C100, tipo C110
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 30mm
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 135mm
Acabado Sin esmaltado