Learn More
Haldenwanger™ Majas de porcelana
Código de producto. 11950897
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
55mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11950897 55mm cada uno
1 options
Código de producto. 11950897 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 56/6A/RAUH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas majas de porcelana para una amplia gama de aplicaciones. Las manos de mortero de porcelana Haldenwanger™ están disponibles esmaltadas o sin esmaltar con tamaños de cabezal de 24 a 85 mm de diámetro. Las inspecciones rigurosas, que comienzan con las materias primas y continúan hasta los productos acabados, garantizan la calidad constante.
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Excelente resistencia química
  • La porcelana de laboratorio se ajusta a DIN EN 60672-3, grupo C100, tipo C110
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 55mm
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 210mm
Acabado Sin esmaltado