Learn More
Heinz Herenz Mano de mortero de porcelana con acabado rugoso
Código de producto. 30158433
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30158433 150 mm cada uno
30158514 210 mm cada uno
30158356 115 mm cada uno
30158457 - cada uno
30158430 280 mm cada uno
30158466 135 mm cada uno
30158479 250 mm cada uno
30158321 54 mm cada uno
30158503 175 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30158433 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1070977
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Mano de mortero de porcelana con acabado rugoso.
  • Acabado rugoso
  • Porcelana
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Tipo Mortero
Acabado Áspero
Capacidad (métrico) 150 mm