Learn More
Hecht Karl™ Maja de porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Mano de mortero |
| Material | Porcelana |
| Longitud (métrico) | 115mm |