Learn More
Haldenwanger™ Majas de porcelana
Código de producto. 10405011
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
115mm
150mm
175mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10405011 115mm 1 PCS
10693291 150mm 1 PCS
11930897 175mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10405011 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 56/00/RAUH
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utilice estas majas de porcelana para una amplia gama de aplicaciones. Las manos de mortero de porcelana Haldenwanger™ están disponibles esmaltadas o sin esmaltar con tamaños de cabezal de 24 a 85 mm de diámetro. Las inspecciones rigurosas, que comienzan con las materias primas y continúan hasta los productos acabados, garantizan la calidad constante.
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Excelente resistencia química
  • La porcelana de laboratorio se ajusta a DIN EN 60672-3, grupo C100, tipo C110
Tekniske data
Diámetro exterior (métrico) 24mm
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 115mm
Acabado Sin esmaltado
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.