Learn More
Haldenwanger™ Morteros de porcelana
Código de producto. 10443471
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
190mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10443471 190mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10443471 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 55/3/RAUH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.41€
    29.31€ / paquete de 1
    Ahorro 29.10€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Fabricados con porcelana para condiciones de alto desgaste. Los morteros de porcelana Haldenwanger™ proporcionan una superficie rugosa para triturar materiales en un polvo fino.
  • Boquilla para facilitar el vertido
  • Usar con Haldenwanger™ morteros
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de trituración, molienda y mezcla en un laboratorio
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 90mm
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Acabado Interior rugoso, exterior esmaltado
Capacidad (métrico) 190mL