Learn More
Hecht Karl™ Mortero de porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 20 mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 32mm |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |