Learn More
Heinz Herenz Mortero de porcelana
Descripción
- Acabado rugoso
- Porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Tipo | Mortero |
| Acabado | Áspero |
| Capacidad (métrico) | 75 mL |