Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil medio de porcelana
Código de producto. 10077410
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
100 ml
200mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10077410 200mL 1 PCS
10290861 100 ml 1 PCS
10291481 10 ml 1 PCS
12326497 5 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10077410 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79MF/1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado en el interior y el exterior, excepto la base
Capacidad (métrico) 200mL
Diámetro exterior (métrico) 80mm
Altura (métrico) 65mm
Product Type Crisol de fusión