Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil medio de porcelana
Código de producto. 12316507
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
60mL
150mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12316507 150mL paquete de 10
10539411 150mL 1 PCS
12336497 10 ml paquete de 10
12386497 60mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12316507 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79MF/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    150.50€ / paquete de 10
    Ahorro 20.50€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Descripción La tapa se vende por separado; véase 12316497 (79D/2).
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 150mL
Product Type Crisol