Learn More
Haldenwanger™ Embudo Hirsch de porcelana
Código de producto. 10643371
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tamaño: 00
Tamaño: 000
Diámetro de la placa (métrico):
15 mm
27 mm
Diámetro del área superior (métrico):
52 mm
72 mm
Altura (métrico):
74 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Descripción Diámetro de la placa (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10643371 Tamaño: 000 15 mm 52 mm 74 mm 1 PCS
10485821 Tamaño: 00 27 mm 72 mm 102 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10643371 Supplier Haldenwanger™ Supplier No. L 126/000
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Hirsch de porcelana Haldewanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
  • Lados inclinados
  • Para filtrar cantidades pequeñas
  • Placas de filtro fijas perforadas
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 52 mm
Material Porcelana
Altura (métrico) 74 mm
Descripción Tamaño: 000
Diámetro de la placa (métrico) 15 mm
Cantidad 1Pack
Tipo de producto Embudo Hirsch