Learn More
Haldenwanger™ Embudo Hirsch de porcelana
Código de producto. 10485821
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tamaño: 00
Tamaño: 000
Diámetro de la placa (métrico):
15 mm
27 mm
Diámetro del área superior (métrico):
52 mm
72 mm
Altura (métrico):
74 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Diámetro de la placa (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10485821 Tamaño: 00 27 mm 72 mm 102 mm cada uno
10643371 Tamaño: 000 15 mm 52 mm 74 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10485821 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 126/00
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Hirsch de porcelana Haldewanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
  • Lados inclinados
  • Para filtrar cantidades pequeñas
  • Placas de filtro fijas perforadas
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 72 mm
Material Porcelana
Altura (métrico) 102 mm
Descripción Tamaño: 00
Diámetro de la placa (métrico) 27 mm
Cantidad 1Pack
Tipo de producto Embudo Hirsch