Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de Gooch de porcelana
Código de producto. 12045103
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12045103 25 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 12045103 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 82A/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Información de órdenes
DiameterMetricOuter
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) 42mm
Altura (métrico) 45mm
Product Type Crisol de Gooch