Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Código de producto. 10483381
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Altura (métrico):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Forma del fondo:
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Forma del fondo unitSize
10483381 125 mm 50 mm Redondo cada uno
10494531 100 mm 20 mm Plano 1 PCS
10260011 80 mm 16 mm Plano 1 PCS
10269530 63 mm 25 mm Redondo cada uno
10128160 70 mm 28 mm Redondo 1 PCS
10443001 80 mm 32 mm Redondo 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10483381 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 109/5
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas con porcelana de laboratorio acristalada para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Las placas de evaporación de porcelana Haldenwanger™ proporcionan una cubeta sólida para la evaporación de disolventes excesivos con el fin de producir una solución concentrada o precipitado sólido.
  • Disponible en perfil poco profundo y semi-profundo
  • Tamaños de hasta 175ml vitrificados; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Acabado interior Acristalado
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 125 mm