Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Description
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 2200 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Acabado interior | Suave |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Diámetro (métrico) | 250 mm |