Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Código de producto. 10606631
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
10 mL
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10606631 20 ml 50 mm 1 PCS
10761852 10 mL 40 mm cada uno
10167630 3400 ml 310 mm 1 PCS
10675881 2500 ml 300 mm 1 PCS
10628191 1000 ml 200 mm 1 PCS
10628351 2200 ml 250 mm 1 PCS
10117730 20 ml 63 mm 1 PCS
10464151 10 mL 50 mm cada uno
10454151 8 ml 40 mm 1 PCS
10404541 270 ml 125 mm 1 PCS
10138110 1100 ml 200 mm 1 PCS
10209440 1750 ml 240 mm cada uno
12095043 450 ml 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10606631 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 109/4/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.60€
    8.06€ / paquete de 1
    Ahorro 0.54€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de evaporación de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
  • Cumple con las normas
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Acabado interior Suave
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 50 mm