Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Código de producto. 10464151
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
10 mL
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10464151 10 mL 50 mm cada uno
10606631 20 ml 50 mm 1 PCS
10761852 10 mL 40 mm cada uno
10167630 3400 ml 310 mm 1 PCS
10675881 2500 ml 300 mm 1 PCS
10628191 1000 ml 200 mm 1 PCS
10628351 2200 ml 250 mm 1 PCS
10117730 20 ml 63 mm 1 PCS
10454151 8 ml 40 mm 1 PCS
10404541 270 ml 125 mm 1 PCS
10138110 1100 ml 200 mm 1 PCS
10209440 1750 ml 240 mm cada uno
12095043 450 ml 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10464151 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 888/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.75€
    11.04€ / paquete de 1
    Ahorro 0.71€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de evaporación de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Acabado interior Suave
Altura (métrico) 11 mm
Diámetro (métrico) 50 mm