Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Código de producto. 12380689
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Altura (métrico):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
12380689 30 ml 24 mm 1 PCS
10588922 190 ml 42 mm 1 PCS
10678181 220 ml 45 mm 1 PCS
12025033 110 ml 36 mm 1 PCS
10483571 320 ml 64 mm 1 PCS
12390709 350 ml 65 mm 1 PCS
10220372 100 ml 36 mm 1 PCS
12310699 140 ml 40 mm 1 PCS
12320699 250 ml 50 mm 1 PCS
12330699 350 ml 52 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12380689 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 131/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
This item is not returnable. View return policy
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.
Specifications
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Cubeta de evaporación
Altura (métrico) 24 mm
Diámetro (métrico) 58 mm