Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Código de producto. 10588922
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Altura (métrico):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10588922 190 ml 42 mm 1 PCS
10678181 220 ml 45 mm 1 PCS
12025033 110 ml 36 mm 1 PCS
10483571 320 ml 64 mm 1 PCS
12390709 350 ml 65 mm 1 PCS
12380689 30 ml 24 mm 1 PCS
10220372 100 ml 36 mm 1 PCS
12310699 140 ml 40 mm 1 PCS
12320699 250 ml 50 mm 1 PCS
12330699 350 ml 52 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10588922 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor 109/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.51€
    17.92€ / paquete de 1
    Ahorro 2.59€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Cubeta de porcelana de fondo redondo y forma poco profunda
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 190 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Cubeta de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Incluye Boquilla
Acabado interior Suave
Altura (métrico) 42 mm
Diámetro (métrico) 10 mm