Learn More
DWK Life Sciences™ Placa de desecadores de porcelana
Código de producto. 10409542 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10409542 140 mm cada uno
10325011 190 mm cada uno
10672062 280 mm cada uno
10099820 235 mm cada uno
10020091 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10409542 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 297255707
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El inserto del desecador es una placa de tamiz en la que se coloca la sustancia que se va a secar en un recipiente adecuado.
El inserto del desecador es una placa de tamiz que separa la base del desecador en dos áreas: hay un desecante en la parte inferior y la sustancia que se va a secar se coloca en la parte superior. La sustancia que se va a secar se coloca en la placa del tamiz en un recipiente adecuado para el secado.
  • El material resistente al calor permite colocar muestras calientes en el desecador
  • Fabricado con material resistente al calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 140 mm
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Secado de materiales