Learn More
Karl Hecht™ Crisoles de porcelana
Código de producto. 10670792
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10670792 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10670792 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 47040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.84€
    12.65€ / paquete de 1
    Ahorro 5.19€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
En forma media-alta para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Sin funda
  • Esmaltado para un acabado suave.
  • Altura de 40 mm, diámetro de 50 mm.
Especificaciones
Color Blanco
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 50 mL
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 40 mm
Product Type Crisol
Forma Forma media-alta