Learn More
Haldenwanger™ Tapas de crisoles de porcelana
Código de producto. 12316497
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
30mm
40mm
45mm
60mm
75mm
87mm
92mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12316497 75mm 5 PCS
10311252 60mm 1 PCS
10210961 45mm 1 PCS
10250911 40mm cada uno
10557301 30mm 1 PCS
12807703 87mm 5 PCS
12817703 92mm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12316497 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79D/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.75€
    55.47€ / paquete de 5
    Ahorro 7.28€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas tapas con crisoles de porcelana. Las tapas para crisoles de porcelana Haldenwanger™ están fabricadas con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para usar con crisoles de porcelana Haldenwanger
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Material Porcelana
Diámetro exterior (métrico) 75mm
Product Type Tapa de crisol