Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. 10179630
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diámetro de la placa (métrico):
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) Tamaño de la unidad
10179630 580 ml 114 mm 1 PCS
10433281 50 ml 48 mm 1 PCS
10343221 75 ml 59 mm 1 PCS
10251201 290 ml 90 mm 1 PCS
10771752 135 ml 74 mm 1 PCS
10434431 795 ml 129 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10179630 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 127C/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    117.24€ / paquete de 1
    Ahorro 15.76€
    11% Descuento
En stock
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
  • Lados verticales
  • Disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a muchas necesidades de filtración
  • Placas de filtro fijas perforadas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 580 ml
Material Porcelana
Diámetro de la placa (métrico) 114 mm
Cantidad 1Pack
Tipo de producto Embudo Büchner